Få mere at vide
Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 97%
Artikelnummer. 11476010
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476010 1 g 1g
11486010 5 g 5g
11496010 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26570.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.006 g/mol
2,6-Pyridindicarbonyldichlorid anvendes som reagens under syntesen af pyridinbaserede optisk aktive makrocykler af polyamidopolyester. Det bruges som startreagens under syntesen af pyridin-brokoblede 2,6-bis-carboxamid Schiffs baser. Det blev brugt i syntesen af N,N?-bis(1-pyrenylmethyl)pyridin-2,6-dicarboxamid3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Pyridindicarbonyldichlorid anvendes som reagens under syntesen af pyridinbaserede optisk aktive makrocykler af polyamidopolyester. Det bruges som startreagens under syntesen af pyridin-brokoblede 2,6-bis-carboxamid Schiffs ′baser. Det blev brugt i syntesen af N,N′ -bis(1-pyrenylmethyl)pyridin-2,6-dicarboxamid3
Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3739-94-4
Molekylær formel C7H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 204.006
MDL nummer MFCD00006289
InChI nøgle GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
PubChem CID 77335
IUPAC navn pyridin-2,6-dicarbonylchlorid
SMIL C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride
Smeltepunkt 57°C to 61°C
Kogepunkt 284°C
Lugt Irritating
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 131556
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 204.01
Procent renhed 98%