Få mere at vide
Pyridine-2,6-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-2,6-D2 |
| CAS | 17265-96-2 |
| Molekylær formel | C5H3D2N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyridine-2,6-d2 (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 2,6-Dideuteropyridine, Pyridine-2,6-D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i4D,5D |
| SMIL | [2H]C1=CC=CC([2H])=N1 |
| IUPAC navn | pyridine-2,6-d2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.11 |
| Formel vægt | 81.05 |