Få mere at vide
Pyridin-2,5-dicarboxylsyre, Mikromol™
Beskrivelse
Pyridin-2,5-dicarboxylsyre
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Isocinchomeronic Acid |
| CAS | 100-26-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isocinchomeronic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H5 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177, Nicotinic Acid Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | Pyridin-2,5-dicarboxylsyre |
| Show More |