Få mere at vide
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, 98%
Artikelnummer. 11436157
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436157 100 g 100g
11416157 5 g 5g
11426157 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25118.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699-98-9 | C7H3NO3 | 149.105 g/mol
Pyridin-2,3-dicarboxylsyreanhydrid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pyridin-2,3-dicarboxylsyreanhydrid er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Optimal opløselighed
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 699-98-9
Molekylær formel C7H3NO3
Molekylvægt (g/mol) 149.105
MDL nummer MFCD00005915
InChI nøgle MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pyridinedicarboxylic anhydride, furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, quinolinic anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylicanhydride, pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, furano 3,4-b pyridine-5,7-dione, pyridine-2,3-dicarboxylic acid anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylic anhydride quinolinic anhydride
PubChem CID 69688
IUPAC navn furo[3,4-b]pyridin-5,7-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=O)OC2=O)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Smeltepunkt 134°C to 138°C
Mængde 100 g
Beilstein 125111
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Optimal solubility in water.
Formel vægt 149.11
Procent renhed 98%