Få mere at vide
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid, 99%
Artikelnummer. 11450253
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450253 100 g 100g
11440253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11414.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-00-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Quinolinsyre er en endogen NMDA-agonist. Quinolinsyre er en metabolit af tryptofan, der fungerer som en formodet NMDA-receptoragonist. Quinolinsyre er en excitotoksisk metabolit og en agonist af N-methyl-D-aspartat-receptorer. egenskaber ved KYNA øger muligheden for en funktionel sammenhæng mellem KYNA og QUIN i hjernen, hvilket kan være relevant for en forståelse af humane neurodegenerative lidelser. Quinolinsyre er en potent endogen excitant ved aminosyrereceptorer i CNS.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Quinolinsyre er en endogen NMDA-agonist. Quinolinsyre er en metabolit af tryptofan, der fungerer som en formodet NMDA-receptoragonist. Quinolinsyre er en ''excitotoksisk'' metabolit og en agonist af N-methyl-D-aspartat-receptorer. egenskaber ved KYNA øger muligheden for en funktionel sammenhæng mellem KYNA og QUIN i hjernen, hvilket kan være relevant for en forståelse af humane neurodegenerative lidelser. Quinolinsyre er en potent endogen excitant ved aminosyrereceptorer i CNS.
Opløselighed Opløselig i vand
(delvis), alkalier, fortyndet vandig base, DMSO og alkohol (let).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-00-9
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00006295
InChI nøgle GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinolinic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, quinolinate, pyridine-2,3-dicarboxylate, unii-f6f0hk1urn, 2,3-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-2,3-carboxylate, f6f0hk1urn, pyridin-2,3-dicarbonsaeure, 2,3-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 1066
ChEBI CHEBI:16675
IUPAC navn pyridin-2,3-dicarboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Smeltepunkt ∼188°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 137110
Merck Index 14,8073
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly),alkalies,dilute aqueous base,DMSO,and alcohol (slightly).
Formel vægt 167.12
Procent renhed 99%