Få mere at vide
Pyridine-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-15N |
| CAS | 34322-45-7 |
| Molekylær formel | C5H515N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pyridine-15N (7CI','8CI','9CI','ACI), [15N]Pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i6+1 |
| SMIL | C1=C[15N]=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.09 |
| Formel vægt | 80.0392 |