Få mere at vide
Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate |
| CAS | 51581-32-9 |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Carbamic acid','N,N-dimethyl-','3-pyridinyl ester, Carbamic acid','dimethyl-','3-pyridinyl ester (9CI), Carbamic acid','dimethyl-','3-pyridyl ester (6CI,7CI), 3-(Dimethylcarbamoyloxy)pyridine, NSC 168373, Norpyridostigmine, Ro 1-5142 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)Oc1cccnc1 |
| IUPAC navn | pyridin-3-yl N,N-dimethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.18 |
| Formel vægt | 166.0742 |