missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate, Mikromol™
Beskrivelse
Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate |
| CAS | 51581-32-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyridin-3-yl Dimethylcarbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Carbamic acid, N,N-dimethyl-, 3-pyridinyl ester, Carbamic acid, dimethyl-, 3-pyridinyl ester (9CI), Carbamic acid, dimethyl-, 3-pyridyl ester (6CI,7CI), 3-(Dimethylcarbamoyloxy)pyridine, NSC 168373, Norpyridostigmine, Ro 1-5142, Pyridostigmine Related Compound A, Pyridostigmine Bromide Impurity A, Pyridostigmine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)Oc1cccnc1 |
| IUPAC navn | pyridin-3-yl N,N-dimethylcarbamate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?