Få mere at vide
Pyridin-2-amine (2-Pyridylamine), Mikromol™
Beskrivelse
Pyridin-2-amine (2-Pyridylamine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminopyridine |
| CAS | 504-29-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Aminopyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Imp. C (EP), Tenoxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. A (EP), 2-Pyridylamine, 2-Aminopyridine, Mepyramine Maleate Impurity C, Piroxicam Impurity A, Tenoxicam Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7) |
| SMIL | Nc1ccccn1 |
| IUPAC navn | pyridin-2-amine |
| Vis mere |