Få mere at vide
Pyridin-2-amine (2-Pyridylamine), Mikromol™
Artikelnummer. 18063250
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18063250 25 mg
18063440 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063250 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0084.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pyridin-2-amine (2-Pyridylamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine
CAS 504-29-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Aminopyridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H6 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Imp. C (EP), Tenoxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. A (EP), 2-Pyridylamine, 2-Aminopyridine, Mepyramine Maleate Impurity C, Piroxicam Impurity A, Tenoxicam Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
SMIL Nc1ccccn1
IUPAC navn pyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 94.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 94.0531 g/mol