Få mere at vide
Pyridazine, 98+%
Artikelnummer. 11440813
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440813 5 g 5g
11450813 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440813 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13266.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 289-80-5 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Pyrrolo[1,2-b]pyridazin 1 er en aromatisk heterocyklisk N-brohoved, der indeholder to nitrogenatomer, opnås ved kondensation af pyridazin og pyrrol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pyrrolo[1,2-b]pyridazin 1 er
en N-brohoved aromatisk heterocyklus indeholdende to nitrogenatomer, opnås ved kondensation af pyridazin og pyrrol.
Opløselighed
Blandbar med vand, benzen, DMF. Opløseligt i alkohol
, æter Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 289-80-5
Molekylær formel C4H4N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
MDL nummer MFCD00006463
InChI nøgle PBMFSQRYOILNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthodiazine, 1,2-diazine, o-diazine, 1,2-diazabenzene, pyridazin, 1,2-diazin, oizine, pyridazine, pubchem17789, acmc-209h5x
PubChem CID 9259
ChEBI CHEBI:30954
IUPAC navn pyridazin
SMIL C1=CC=NN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridazine
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 1.105
Kogepunkt 87°C (14 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.524
Mængde 5 g
Beilstein 103906
Merck Index 14,7969
Opløselighedsinformation Miscible with water, benzene, DMF; Soluble in alcohol, ether
Formel vægt 80.09
Procent renhed ≥98%