Få mere at vide
Pyridazine, 98+%
Artikelnummer. 10503111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10503111 50 g Glasflaske 50g
10356730 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131760500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 289-80-5 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 289-80-5
Molekylær formel C4H4N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
MDL nummer MFCD00006463
InChI nøgle PBMFSQRYOILNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthodiazine, 1,2-diazine, o-diazine, 1,2-diazabenzene, pyridazin, 1,2-diazin, oizine, pyridazine, pubchem17789, acmc-209h5x
PubChem CID 9259
ChEBI CHEBI:30954
IUPAC navn pyridazin
SMIL C1=CC=NN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridazine
Navn note 98+%
Smeltepunkt -8°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1030g/mL
Kogepunkt 208°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5225 to 1.5245
Mængde 50 g
Beilstein 23,89
Merck Index 15,808
Specifik vægtfylde 1.103
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.,miscible with benzene and dmf,freely soluble in methanol,ethanol and ether,practically insoluble in petroleum ether
Formel vægt 80.09
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske