Få mere at vide
Pyridazine-3-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15457277
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457277 5 g 5g
15447277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34341.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2164-61-6 | C5H4N2O2 | 124.099 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2164-61-6
Molekylær formel C5H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.099
MDL nummer MFCD01646333
InChI nøgle RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridazinecarboxylic acid, 3-carboxypyridazine, 3-pyridazine carboxylic acid, pubchem22109, pyridazine carboxylic acid, ksc202q0p, pyridazine-3-carboxylic acid, 3-carboxypyridazine; 3-pyridazinecarboxylic acid;
PubChem CID 269369
IUPAC navn pyridazin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NN=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridazine-3-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽195°C (decomposition)
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 124.1
Procent renhed 97%