missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
pyridazin-4-ylmethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pyridazin-4-ylmethanol |
| CAS | 50901-43-4 |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxymethylpyridazine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O/c8-4-5-1-2-6-7-3-5/h1-3,8H,4H2 |
| SMIL | OCc1ccnnc1 |
| IUPAC navn | pyridazin-4-ylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.114 |
| Formel vægt | 110.048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?