Få mere at vide
Pyridazin-3(2H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridazin-3(2H)-one |
| CAS | 504-30-3 |
| Molekylær formel | C4H4N2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H-Pyridazin-6-one, 2,3-Dihydropyridazin-3-one, 2H-Pyridazin-3-one, 3-Hydroxypyridazine, 3-Oxo-2,3-dihydropyridazine, 3-Pyridazinol, 3-Pyridazinone, 6-Pyridazinone, NSC 21411 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-2-1-3-5-6-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMIL | Oc1cccnn1 |
| IUPAC navn | pyridazin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.09 |
| Formel vægt | 96.0324 |