Få mere at vide
Pyribencarb 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317933
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317933 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317933 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16623000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyribencarb
CAS 799247-52-2
Analyt- eller komponentnavne Pyribencarb
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 Cl N3 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, N-[[2-chloro-5-[(1E)-1-[[(6-methyl-2-pyridinyl)methoxy]imino]ethyl]phenyl]methyl]-, methyl ester, Carbamic acid, [[2-chloro-5-[(1E)-1-[[(6-methyl-2-pyridinyl)methoxy]imino]ethyl]phenyl]methyl]-, methyl ester (9CI), KUF 1204, Pyribencarb
InChI formel InChI=1S/C18H20ClN3O3/c1-12-5-4-6-16(21-12)11-25-22-13(2)14-7-8-17(19)15(9-14)10-20-18(23)24-3/h4-9H,10-11H2,1-3H3,(H,20,23)/b22-13+
SMIL COC(=O)NCc1cc(ccc1Cl)\C(=N\OCc2cccc(C)n2)\C
IUPAC navn methyl N-[[2-chloro-5-[(E)-C-methyl-N-[(6-methylpyridin-2-yl)methoxy]carbonimidoyl]phenyl]methyl]carbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 361.82
Mængde 1 ml
Formel vægt 361.1193 g/mol