missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyribambenz-Isopropyl, TRC

Artikelnummer. 30421248
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421248 250 mg
30410283 500 mg
30410915 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP420130250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 420138-41-6
Molekylær formel C23 H25 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 423.4617
Synonym Pyribambenz-isopropyl, Benzoic acid, 4-[[[2-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]phenyl]methyl]amino]-, 1-methylethyl ester, 4-[[[2-[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]phenyl]methyl]amino]benzoic acid 1-methylethyl ester, Pyribambenz-isopropyl, ZJ 0702
IUPAC navn propan-2-yl 4-[[2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxyphenyl]methylamino]benzoate
SMIL COc1cc(OC)nc(Oc2ccccc2CNc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)C)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyribambenz-isopropyl
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C23H25N3O5/c1-15(2)30-22(27)16-9-11-18(12-10-16)24-14-17-7-5-6-8-19(17)31-23-25-20(28-3)13-21(26-23)29-4/h5-13,15,24H,14H2,1-4H3
Formel vægt 423.1794
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.