Få mere at vide
Pyrex™ Reagensflaske med bred hals
Artikelnummer. 15797937
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15797937 10 L Hver
1 options
Artikelnummer. 15797937 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1526/19M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2598.75 DKK
    2257.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 341.68 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Pyrex™ Wide Neck Reagent Bottle har en uslebet hals og er konstrueret af borosilikatglas.
  • Overholder ISO 4796
  • Borosilikatglas med uslebet hals
  • Til brug med gummipropper (medfølger ikke)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 L
Materiale Borosilikatglas
Mund Uslebet bred
Til brug med (udstyr) Gummipropper
Certificeringer/compliance ISO 4796
Produkttype Reagensflaske