Få mere at vide
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri kulturretter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3319759 Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
100 mm
150 mm
Højde (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 17273564
Brand: Corning™ 7016560
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse flade, klare Pyrex Vista fade vil modstå gentagen sterilisering (våd eller tør). Kanterne er perler for at give større mekanisk styrke.
Disse flade, klare fade er lavet af soda-lime silicaglas og vil modstå gentagen sterilisering (våd eller tør). Kanterne er perler for at give større mekanisk styrke. Vulsten tilvejebringer også et middel til ligelig afstand mellem sidevæggene af bunden og dækslet, hvorved kapillærvirkningen af den kondenserede fugt på siderne reduceres. De påvirkes ikke kemisk eller termisk af nogen af de metoder, der almindeligvis anvendes i laboratorier, hvor sterilisering rutinemæssigt anvendes. Det overdækkede fad er ikke lufttæt. Bundene har også et trekantet emaljereferencepunkt for serielle fortyndinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Cellekultur petriskål
Kanter Beaded
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 12/Pk.
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm