Beskrivelse
Disse flade, klare fade er lavet af soda-lime silicaglas og vil modstå gentagen sterilisering (våd eller tør). Kanterne er perler for at give større mekanisk styrke. Vulsten tilvejebringer også et middel til ligelig afstand mellem sidevæggene af bunden og dækslet, hvorved kapillærvirkningen af den kondenserede fugt på siderne reduceres. De påvirkes ikke kemisk eller termisk af nogen af de metoder, der almindeligvis anvendes i laboratorier, hvor sterilisering rutinemæssigt anvendes. Det overdækkede fad er ikke lufttæt. Bundene har også et trekantet emaljereferencepunkt for serielle fortyndinger.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Form | Rund |
| Type | Cellekultur petriskål |
| Kanter | Beaded |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |