Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Heavy Duty Erlenmeyer-kolber med bred mund
Artikelnummer. 12535017
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Højde (metrisk):
14.6 cm
18.4 cm
23.8 cm
29.2 cm
37.2 cm
Diameter (metrisk) Udvendig:
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Graduation Range:
100 til 500 ml
250 til 1000 ml
400 til 1800 ml
50 til 125 ml
50 til 200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Graduation Range Pakningsstørrelse
12535017 250 mL 18.4 cm 106 mm 50 til 200 ml Pakke med 12
12565007 500 mL 23.8 cm 137 mm 100 til 500 ml Pakke med 6
12525017 125 mL 14.6 cm 84 mm 50 til 125 ml Pakke med 12
12201408 1 L 29.2 cm 168 mm 250 til 1000 ml -
10642091 2000 mL 37.2 cm 198 mm 400 til 1800 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12535017 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 5100250
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kolber til en række forskellige formål. PYREX™ Heavy-Duty Erlenmeyer-kolber med bred hals er designet til længere levetid og har en høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb, robust bearbejdet topfinish og bred mund.
En kolbe med bred mund, der især anbefales til brug som titreringskolbe. For nemheds skyld er disse kolber gradueret, så de viser den omtrentlige kapacitet og har en ekstra stor markeringsplet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hvid keramisk emalje skala graduering; Topstil: Kraftig fælg
Diameter (engelsk) Ydre 4,17 tommer.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Graduation Range 50 til 200 ml
Gradueringer 25 mL
Højde (engelsk) 7,24 tommer.
Højde (metrisk) 18.4 cm
Hals stil Bred Mund
nr. pr. sag 48/Cs.
nr. pr. pakke 12/Pk.
Form Konisk
Skriveflade Ekstra stor hvid firkantet markering
Engangs Genanvendelig
Mundstil Brede
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) Udvendig 106 mm
Lukkestørrelse 8