Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Heavy Duty Erlenmeyer-kolber med bred mund
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Højde (metrisk):
14.6 cm
18.4 cm
23.8 cm
29.2 cm
37.2 cm
Diameter (metrisk) Udvendig:
84 mm
106 mm
137 mm
168 mm
198 mm
Graduation Range:
100 til 500 ml
250 til 1000 ml
400 til 1800 ml
50 til 125 ml
50 til 200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
Brug disse kolber til en række forskellige formål. PYREX™ Heavy-Duty Erlenmeyer-kolber med bred hals er designet til længere levetid og har en høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb, robust bearbejdet topfinish og bred mund.
En kolbe med bred mund, der især anbefales til brug som titreringskolbe. For nemheds skyld er disse kolber gradueret, så de viser den omtrentlige kapacitet og har en ekstra stor markeringsplet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hvid keramisk emalje skala graduering; Topstil: Kraftig fælg |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,3 tommer. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Graduation Range | 50 til 125 ml |
| Gradueringer | 25 mL |
| Højde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Højde (metrisk) | 14.6 cm |
| Hals stil | Bred Mund |
| nr. pr. sag | 48/Cs. |
| Vis mere |