Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Heavy Duty Erlenmeyer-kolber med bred mund
Beskrivelse
Brug disse kolber til en række forskellige formål. PYREX™ Heavy-Duty Erlenmeyer-kolber med bred hals er designet til længere levetid og har en høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb, robust bearbejdet topfinish og bred mund.
En kolbe med bred mund, der især anbefales til brug som titreringskolbe. For nemheds skyld er disse kolber gradueret, så de viser den omtrentlige kapacitet og har en ekstra stor markeringsplet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hvid keramisk emalje skala graduering; Topstil: Kraftig fælg |
| Diameter (engelsk) Ydre | 7,79 tommer. |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Graduation Range | 400 til 1800 ml |
| Gradueringer | 100 mL |
| Højde (engelsk) | 14,6'' |
| Højde (metrisk) | 37.2 cm |
| Hals stil | Bred Mund |
| nr. pr. sag | 8/Cs. |
| Vis mere |