Få mere at vide
Pyrex™ Termoplastisk polyester skruelåg med PTFE-beklædt liner
Trådstørrelse (metrisk):
25 mm
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Skaber en effektiv tætning, mens PTFE-beklædt foring beskytter mod kemisk angreb. Pyrex™ Polyester skruelåg med PTFE-beklædt liner er ideelle til højtemperaturapplikationer.
- Til brug med 1516, 1517, 1518, 1519 og 1520 serie flasker
- Ideel til applikationer, der involverer høje temperaturer eller aggressive kemikalier
- Termoplastisk polyesterhætte med PTFE-beklædt tætningsskive
- Tåler varmluftsterilisering op til 180 °C
- PTFE tætningsskive modstår kemisk angreb
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Oversigt | Skruelåg |
| Materiale | Termoplastisk polyester |
| Mængde | 10/PK. |
| Sterilitet | Tørvarme steriliseret |
| Trådstørrelse (metrisk) | 32 mm |
| Liner materiale | PTFE-beklædt |
| Til brug med (udstyr) | 1516, 1517, 1518, 1519 og 1520 flasker |
| Lukketype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |