Få mere at vide
Pyrex™ Termoplastisk polyester skruelåg med PTFE-beklædt liner
Artikelnummer. 10447600
Trådstørrelse (metrisk):
25 mm
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10447600
Brand: Pyrex™ 4526/25D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skaber en effektiv tætning, mens PTFE-beklædt foring beskytter mod kemisk angreb. Pyrex™ Polyester skruelåg med PTFE-beklædt liner er ideelle til højtemperaturapplikationer.
  • Til brug med 1516, 1517, 1518, 1519 og 1520 serie flasker
  • Ideel til applikationer, der involverer høje temperaturer eller aggressive kemikalier
  • Termoplastisk polyesterhætte med PTFE-beklædt tætningsskive
  • Tåler varmluftsterilisering op til 180 °C
  • PTFE tætningsskive modstår kemisk angreb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Oversigt Skruelåg
Materiale Termoplastisk polyester
Mængde 10/PK.
Sterilitet Tørvarme steriliseret
Trådstørrelse (metrisk) 25 mm
Liner materiale PTFE-beklædt
Til brug med (udstyr) 1516, 1517, 1518, 1519 og 1520 flasker
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres