Få mere at vide
Pyrex™ Høj form Berzelius Heavy Duty bæger
Artikelnummer. p-7116177
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
600 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15787917
Brand: Pyrex 1004150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til længere levetid og øget brugersikkerhed
  • Mekanisk stærkere end standardbægre
  • Forstærkede fælge og tud, mindre tilbøjelige til at gå i stykker under vask mm.
  • Tykkere vægge og tungere bunde
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bægerglas
Diameter (metrisk) Udvendig 54mm
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 95mm
Mængde 10/Pk.