Få mere at vide
Pyrex™ Høj form Berzelius Heavy Duty bæger
Beskrivelse
Designet til længere levetid og øget brugersikkerhed
- Mekanisk stærkere end standardbægre
- Forstærkede fælge og tud, mindre tilbøjelige til at gå i stykker under vask mm.
- Tykkere vægge og tungere bunde
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
- Hvide gradueringer og markeringsplet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Bægerglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 54mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 95mm |
| Mængde | 10/Pk. |