Få mere at vide
Pyrex™ Berzelius-bæger i høj form
Artikelnummer. 12579075
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12579075 50 mL Pakke med 10
12009002 100 mL Pakke med 10
12019002 150 mL Pakke med 10
10227634 250 mL Pakke med 10
12029002 400 mL Pakke med 10
12039002 600 mL -
15358884 1000 mL Pakke med 10
12059002 2000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12579075 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1015/02M
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og overholder ISO 3819 og DIN 12331. Pyrex™ Berzelius-bæger i høj form inkluderer hvide inddelinger og markeringsplet for nem volumenvurdering med mørke væsker. Integreret tud hjælper med at forhindre spild under hældning.
  • Overholder ISO 3819 og DIN 12331
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Høj form med tud
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 38 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 70 mm
Mængde 10/Pk.
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331
Skala Hvid gradueret skala