Få mere at vide
Pyrex™ Berzelius-bæger i høj form
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og overholder ISO 3819 og DIN 12331. Pyrex™ Berzelius-bæger i høj form inkluderer hvide inddelinger og markeringsplet for nem volumenvurdering med mørke væsker. Integreret tud hjælper med at forhindre spild under hældning.
- Overholder ISO 3819 og DIN 12331
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Høj form med tud
- Hvide gradueringer og markeringsplet
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 70 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 3819, DIN 12331 |
| Skala | Hvid gradueret skala |