Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Berzelius-bæger i høj form
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og overholder ISO 3819 og DIN 12331. Pyrex™ Berzelius-bæger i høj form inkluderer hvide inddelinger og markeringsplet for nem volumenvurdering med mørke væsker. Integreret tud hjælper med at forhindre spild under hældning.
- Overholder ISO 3819 og DIN 12331
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Høj form med tud
- Hvide gradueringer og markeringsplet
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 54 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 3819, DIN 12331 |
| Skala | Hvid gradueret skala |