Få mere at vide
Pyrex™ T-boring Pladearme 3-vejs stophane med PTFE nøgle
Artikelnummer. 10775701
Diameter (metrisk):
14,5 mm
18,8 mm
Plug Bore:
2,5 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10775701
Brand: Pyrex SST3025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3-vejs stophane med PTFE nøgle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Plain Arms Stophane
Plug Bore 2,5 mm
Diameter (metrisk) 14,5 mm
Inkluderer PTFE nøgle