Få mere at vide
Quickfit™ Quickfit™ HP Rotaflo™ Lige mønster almindelig sidearm
Artikelnummer. 12071892
Skift visning
Plug Bore:
3 mm
6 mm
10 mm
Diameter (metrisk) sidearm:
10 mm
13 mm
Boring: 5 mm, OD: 8 mm
Længde (metrisk):
210 mm
225 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore Diameter (metrisk) sidearm Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12071892 6 mm 10 mm 210 mm Hver
11946728 3 mm 10 mm 210 mm Hver
11936728 3 mm Boring: 5 mm, OD: 8 mm 210 mm Hver
15517920 6 mm 13 mm 210 mm Pakke med 5
12041892 10 mm 13 mm 225 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12071892 Leverandør Quickfit™ Leverandørnr. HP6ST/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00 DKK
    669.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 105.94 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Sidearme er 100 mm lange
  • Sidearme er 100 mm lange
Tekniske data
Type Almindelig sidearms stophane
Plug Bore 6 mm
Diameter (metrisk) 10 mm
Materiale Borosilikatglas, PTFE nøgle
Diameter (metrisk) sidearm 10 mm
Længde (metrisk) 210 mm
Til brug med (udstyr) HP Rotaflo™ stophane