Få mere at vide
Quickfit™ Quickfit™ HP Rotaflo™ Lige mønster almindelig sidearm
Artikelnummer. 12041892
Skift visning
Plug Bore:
3 mm
6 mm
10 mm
Diameter (metrisk) sidearm:
10 mm
13 mm
Boring: 5 mm, OD: 8 mm
Længde (metrisk):
210 mm
225 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore Diameter (metrisk) sidearm Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12041892 10 mm 13 mm 225 mm Hver
11946728 3 mm 10 mm 210 mm Hver
11936728 3 mm Boring: 5 mm, OD: 8 mm 210 mm Hver
15517920 6 mm 13 mm 210 mm Pakke med 5
12071892 6 mm 10 mm 210 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12041892 Leverandør Quickfit™ Leverandørnr. HP10ST/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 DKK
    800.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 129.83 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Sidearme er 100 mm lange
  • Sidearme er 100 mm lange
Tekniske data
Type Almindelig sidearms stophane
Plug Bore 10 mm
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) sidearm 13 mm
Længde (metrisk) 225 mm
Til brug med (udstyr) HP Rotaflo Lige mønster almindelig boring