Få mere at vide
Quickfit™ HP Rotaflo™ Lige mønster almindelig sidearm
Artikelnummer. 11946728
Plug Bore:
3 mm
6 mm
10 mm
Diameter (metrisk) sidearm:
10 mm
13 mm
Boring: 5 mm, OD: 8 mm
Længde (metrisk):
210 mm
225 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11946728
Brand: Quickfit HP3ST/7
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sidearme er 100 mm lange
  • Sidearme er 100 mm lange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Almindelig sidearms stophane
Plug Bore 3 mm
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) sidearm 10 mm
Længde (metrisk) 210 mm