Få mere at vide
Pyrex™ Stophane med lige boring
Artikelnummer. 12003284
Skift visning
Diameter (metrisk) sidearm:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) sidearm Pakningsstørrelse
12003284 10 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12003284 Leverandør Pyrex Leverandørnr. SSV104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    1076.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.25 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Disse stophaner er specielt designet og omhyggeligt fremstillet til højvakuum applikationer
  • Disse stophaner er specielt designet og omhyggeligt fremstillet til højvakuum applikationer
  • Hver stophane testet for høj vakuumydelse
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Nøgler og tønder er præcisionsslebet sammen i matchede par for optimal ydeevne
  • Hver nøgle og tønde er nummereret for at sikre, at de altid er parret sammen
  • Alle sidearme er 100 mm lange
Tekniske data
Type Stophane med lige boring
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) sidearm 10 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Højvakuumapplikationer