Få mere at vide
Pyrex™ Lige borede borocilikatglas stophaner
Artikelnummer. p-8002619
Diameter (metrisk):
9 mm
11 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12003474
Brand: Pyrex SSV106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt designet og omhyggeligt fremstillet til højvakuum applikationer.
  • Disse stophaner er specielt designet og omhyggeligt fremstillet til højvakuum applikationer
  • Hver stophane testet for høj vakuumydelse
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Nøgler og tønder er præcisionsslebet sammen i matchede par for optimal ydeevne
  • Hver nøgle og tønde er nummereret for at sikre, at de altid er parret sammen
  • Alle sidearme er 100 mm lange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stophane af glas
Diameter (metrisk) 11 mm
Materiale Borosilikatglas