Få mere at vide
Pyrex™ Lige borede borocilikatglas stophaner
Artikelnummer. 12003474
Skift visning
Diameter (metrisk):
9 mm
11 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
12003474 11 mm Hver
12093274 9 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12003474 Leverandør Pyrex Leverandørnr. SSV106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt designet og omhyggeligt fremstillet til højvakuum applikationer.
  • Disse stophaner er specielt designet og omhyggeligt fremstillet til højvakuum applikationer
  • Hver stophane testet for høj vakuumydelse
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Nøgler og tønder er præcisionsslebet sammen i matchede par for optimal ydeevne
  • Hver nøgle og tønde er nummereret for at sikre, at de altid er parret sammen
  • Alle sidearme er 100 mm lange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stophane af glas
Diameter (metrisk) 11 mm
Materiale Borosilikatglas