Få mere at vide
Pyrex™ Firkantede plastikfødder
Artikelnummer. p-8002618
Oversigt:
Til 100mL målecylinder
Til 10mL målecylinder
Til 250mL målecylinder
Til 25mL målecylinder
Til 50mL målecylinder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11323574
Brand: Pyrex 4500/00
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med glascylinder.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Absorberer stød og reducerer brud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polyethylen
Oversigt Til 10mL målecylinder
Mængde 10PK
Form Rund
Base Type Firkant
Type Gradueret cylinder