Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Firkantede plastikfødder
Beskrivelse
- Fremstillet af polyethylen
- Absorberer stød og reducerer brud
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polyethylen |
| Oversigt | Til 250mL målecylinder |
| Mængde | 10PK |
| Form | Rund |
| Base Type | Firkant |
| Produkttype | Gradueret cylinder |