Få mere at vide
Pyrex™ Firkantede plastikfødder
Oversigt:
Til 100mL målecylinder
Til 10mL målecylinder
Til 250mL målecylinder
Til 25mL målecylinder
Til 50mL målecylinder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af polyethylen
- Absorberer stød og reducerer brud
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Polyethylen |
| Oversigt | Til 10mL målecylinder |
| Mængde | 10PK |
| Form | Rund |
| Base Type | Firkant |
| Type | Gradueret cylinder |