Få mere at vide
Pyrex™ Ekstra stophane nøgle
Artikelnummer. 15718067
Mængde:
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15718067
Brand: Pyrex SST105K
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pyrex™ Reservestophanenøgle er en fuldt udskiftelig PTFE-stophanenøgle, der leveres komplet med holdeanordning.
  • Fuldt udskiftelige PTFE nøgler til Pyrex™ stophaner
  • Leveres komplet med skruegevindholder i plast
  • Nøgler er selvsmørende og undgår behovet for stophanefedt
  • Lavet med en tilspidsning på 1:10, hvilket giver en kombination af ydeevne og nem betjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 18,8 mm stophane
Materiale PTFE
Oversigt 4,0 mm boring
Mængde 5/pakke
Produkttype Lige boring