Få mere at vide
Pyrex™ Sintret tragtbase
Artikelnummer. 10161300
Skift visning
:
Grundlag
Artikelnummer.
10161300 Grundlag
1 options
Artikelnummer. 10161300 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 5809/3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Pyrex™ Borosilikatglasfiltreringssystem
  • Med sintret glasskive til at understøtte membraner med en diameter på 47 mm
  • Støttebund med porøsitetsgrad 3 sintret glasskive
  • Fuldt autoklaverbar
  • 
  • Ideel til mikrobiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Filtreringssystem
Materiale Borosilikatglas
Mængde 1EA
Type Sintret tragtbase