Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Shorty engangsglas serologiske pipetter, TD, sterile, tilstoppede
Artikelnummer. p-3207927 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negative gradueringer:
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Emballagetype:
Individuelt indpakket
Multi-pack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10406653
Brand: Corning™ 7078B25
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug i trange områder såsom emhætter
Disse korte pipetter, kalibreret 'To Deliver' med udblæsning, er ideelle til brug i lukkede områder. Størrelserne 5, 10 og 25 mL har værktøjstoppe. Negative gradueringer på hver pipette gør den anvendelig til både serologiske og måleprocedurer. Pakket i plastikposer, så flere kan fjernes uden at forurene hele pakningen. ISO farvekodning trykkes direkte på rivestrimlen.
Pipetter ikke gennem munden. Vi foreslår at bruge en mekanisk pipettering.
Kat. nr. 7078B-50 har negative og omvendte gradueringer.
Overholdelse
Kalibreret til at levere (TD) med udblæsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Kalibreret Ja
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.2 mL
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Negative gradueringer 5 mL
Tip stil Rund
Top stil Bearbejdet
Emballagetype Multi-pack
Volumen (engelsk) 0,84 oz.
Farve Rød
Volumen (metrisk) 25 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Type Serologisk pipette