Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Shorty engangsglas serologiske pipetter, TD, sterile, tilstoppede
Artikelnummer. 13033093 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negative gradueringer:
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Emballagetype:
Individuelt indpakket
Multi-pack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 50
Pakke med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Negative gradueringer Emballagetype Pakningsstørrelse
13033093 25 mL 0.2 mL 5 mL Individuelt indpakket Pakke med 100
10406653 25 mL 0.2 mL 5 mL Multi-pack -
10496643 10 mL 0.2 mL 4 mL Multi-pack Pakke med 400
12671470 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Multi-pack Pakke med 500
10736323 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Multi-pack Pakke med 500
11323845 10 mL 0.2 mL 4 mL Individuelt indpakket Pakke med 200
10202613 10 mL 0.2 mL 4 mL Individuelt indpakket Pakke med 400
10292363 50 mL 0.5 mL 3 mL Individuelt indpakket Pakke med 50
13043093 50 mL 0.5 mL 3 mL Individuelt indpakket Pakke med 25
13013093 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Individuelt indpakket Pakke med 250
10716323 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Individuelt indpakket Pakke med 500
10130023 5 mL 0.1 mL 3 mL Individuelt indpakket Pakke med 400
10716693 25 mL 0.2 mL 5 mL Individuelt indpakket Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 13033093 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 7077B25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 DKK
    1871.69 DKK / Pakke med 100
    Spare 133.31 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Ideel til brug i trange områder såsom emhætter
Disse korte pipetter, kalibreret 'To Deliver' med udblæsning, er ideelle til brug i lukkede områder. Størrelserne på 5 mL, 10 mL og 25 mL har værktøjstoppe. Negative gradueringer på hver pipette gør den anvendelig til både serologiske og måleprocedurer. ISO farvekodning printes direkte på Steri-ViewTM-omslaget.
Pipetter ikke gennem munden. Vi foreslår at bruge en mekanisk pipettering.
Kat. nr. 7077B-50 har negative og omvendte gradueringer.
Overholdelse
Kalibreret til at levere (TD) med udblæsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Kalibreret Ja
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance ISO 13485
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Serologiske, måleprocedurer
Uddannet Ja
Gradueringer 0.2 mL
Gradueringstype Negative graduationer
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Negative gradueringer 5 mL
Mængde 100/Pk. (400/Cs.)
Tip stil Rund
Top stil Bearbejdet
Emballagetype Individuelt indpakket
Volumen (engelsk) 0,84 oz.
Farve Rød
Volumen (metrisk) 25 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Type Serologisk pipette