Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Shorty engangsglas serologiske pipetter, TD, sterile, tilstoppede
Artikelnummer. 13013093 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negative gradueringer:
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Emballagetype:
Individuelt indpakket
Multi-pack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 13013093
Brand: Corning™ 7077B1
Ideel til brug i trange områder såsom emhætter
Disse korte pipetter, kalibreret 'To Deliver' med udblæsning, er ideelle til brug i lukkede områder. Størrelserne på 5 mL, 10 mL og 25 mL har værktøjstoppe. Negative gradueringer på hver pipette gør den anvendelig til både serologiske og måleprocedurer. ISO farvekodning printes direkte på Steri-ViewTM-omslaget.
Pipetter ikke gennem munden. Vi foreslår at bruge en mekanisk pipettering.
Kat. nr. 7077B-50 har negative og omvendte gradueringer.
Overholdelse
Kalibreret til at levere (TD) med udblæsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Kalibreret Ja
Kalibrering At levere
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Længde (engelsk) 8,4 tommer
Negative gradueringer 0.5 mL
Tip stil Rund
Top stil Bearbejdet
Emballagetype Individuelt indpakket
Volumen (engelsk) 0,03 oz.
Farve Gul
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 215 mm
Type Serologisk pipette