Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Shorty engangsglas serologiske pipetter, TD, sterile, tilstoppede
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Disse korte pipetter, kalibreret 'To Deliver' med udblæsning, er ideelle til brug i lukkede områder. Størrelserne på 5 mL, 10 mL og 25 mL har værktøjstoppe. Negative gradueringer på hver pipette gør den anvendelig til både serologiske og måleprocedurer. ISO farvekodning printes direkte på Steri-ViewTM-omslaget.
Pipetter ikke gennem munden. Vi foreslår at bruge en mekanisk pipettering.
Kat. nr. 7077B-50 har negative og omvendte gradueringer.
Overholdelse
Kalibreret til at levere (TD) med udblæsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Ja |
| Kalibreret | Ja |
| Kalibrering | At levere |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Længde (engelsk) | 8,4 tommer |
| Negative gradueringer | 4 mL |
| Tip stil | Rund |
| Vis mere |