Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Shorty engangsglas serologiske pipetter, TD, sterile, tilstoppede
Artikelnummer. 10202613 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negative gradueringer:
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Emballagetype:
Individuelt indpakket
Multi-pack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10202613
Brand: Corning™ 7077B10
Ideel til brug i trange områder såsom emhætter
Disse korte pipetter, kalibreret 'To Deliver' med udblæsning, er ideelle til brug i lukkede områder. Størrelserne på 5 mL, 10 mL og 25 mL har værktøjstoppe. Negative gradueringer på hver pipette gør den anvendelig til både serologiske og måleprocedurer. ISO farvekodning printes direkte på Steri-ViewTM-omslaget.
Pipetter ikke gennem munden. Vi foreslår at bruge en mekanisk pipettering.
Kat. nr. 7077B-50 har negative og omvendte gradueringer.
Overholdelse
Kalibreret til at levere (TD) med udblæsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Kalibreret Ja
Kalibrering At levere
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.2 mL
Længde (engelsk) 8,4 tommer
Negative gradueringer 4 mL
Tip stil Rund
Top stil Bearbejdet
Emballagetype Individuelt indpakket
Volumen (engelsk) 0,33 oz.
Farve Orange
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 215 mm
Type Serologisk pipette