Få mere at vide
Pyrex™ Kortstilet glastragt
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Højde (metrisk):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Kortstilet glastragt med 60° skålvinkel giver præcis tilpasning af filterpapir.
- Med 60° skålvinkel til præcis montering af filterpapir
- Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex™ borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 45 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 8mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 78 mm |
| Certificeringer/compliance | NF B 35 032 |
| Diameter (metrisk) skive | 55 to 70 mm (Filter Paper) |
| Længde (metrisk) stilk | 45mm |
| Produkttype | Kort stammetragt |