Få mere at vide
Pyrex™ Kortstilet glastragt
Beskrivelse
Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Kortstilet glastragt med 60° skålvinkel giver præcis tilpasning af filterpapir.
- Med 60° skålvinkel til præcis montering af filterpapir
- Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex™ borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 35 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 8mm |
| Materiale | Pyrex Glas, Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Certificeringer/compliance | NF B 35 032 |
| Diameter (metrisk) skive | 45 to 55 mm (Filter Paper) |
| Længde (metrisk) stilk | 35mm |
| Produkttype | Kort stammetragt |