Få mere at vide
Pyrex™ Kortstilet glastragt
Artikelnummer. 11357934
Diameter (metrisk) Øverst:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Højde (metrisk):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11357934
Brand: Pyrex 2140/03M
Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Kortstilet glastragt med 60° skålvinkel giver præcis tilpasning af filterpapir.
  • Med 60° skålvinkel til præcis montering af filterpapir
  • Fremstillet af kemikalie- og varmebestandig Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 70 mm
Diameter (metrisk) stilk 8mm
Materiale Pyrex Glas, Borosilikatglas
Højde (metrisk) 125 mm
Certificeringer/compliance NF B 35 032
Diameter (metrisk) skive 70 to 90 mm (Filter Paper)
Længde (metrisk) stilk 75mm
Produkttype Kort stammetragt